Learn More
Abnova™ MAML2 Split FISH Probe
Codice prodotto. 16053515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16053515 200 μL 200µL
16043515 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16053515 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FS0064.200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene mastermind-like 2 (Drosophila)
Alias gene DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2
Simbolo del gene MAML2
ID gene (immissione) 84441
Product Type DNA/RNA
Quantità 200 μL
Forma Liquid