Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Safety Shoes
Extra high boot is heat and cold insulated. Ankle protection Comfort Sponge with added padding provides a more comfortable feel and better fit. Mammoet M1807 is very easy to put on and take off; the vertical eyelets on the shoe make lacing the fire-retardant laces very simple.
199.59€ - 210.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Mammoet M1807 XD |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15999021
|
Emma Safety Footwear
765868-37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15909031
|
Emma Safety Footwear
765868-38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15919031
|
Emma Safety Footwear
765868-39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15929031
|
Emma Safety Footwear
765868-40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15939031
|
Emma Safety Footwear
765868-41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15949031
|
Emma Safety Footwear
765868-42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15959031
|
Emma Safety Footwear
765868-43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15969031
|
Emma Safety Footwear
765868-44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15979031
|
Emma Safety Footwear
765868-45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15989031
|
Emma Safety Footwear
765868-46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15999031
|
Emma Safety Footwear
765868-47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15909041
|
Emma Safety Footwear
765868-48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15919041
|
Emma Safety Footwear
765868-49 |
49 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Heat and cold insulated
- Fire-retardant laces
- Waterproof Oil Nubuck construction
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ | |
Steel |
Laces | |
Mammoet M1807 XD | |
Oiled Nubuck |