Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1966 D Safety Shoes
State-of-the art Sympatex™ construction provides perfect foot protection for 'hands on' roles within the Chemical Industry and Agriculture. Virtually waterproof, these boots allow feet to breathe properly, keeping them cool and dry.
195.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Colore | Black |
Progettazione | Mammoet M1966 D |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ |
Materiale | Oiled Nubuck |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958801
|
Emma Safety Footwear
584848-37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968801
|
Emma Safety Footwear
584848-38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978801
|
Emma Safety Footwear
584848-39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988801
|
Emma Safety Footwear
584848-40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998801
|
Emma Safety Footwear
584848-41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15908811
|
Emma Safety Footwear
584848-42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15918811
|
Emma Safety Footwear
584848-43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928811
|
Emma Safety Footwear
584848-44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938811
|
Emma Safety Footwear
584848-45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948811
|
Emma Safety Footwear
584848-46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958811
|
Emma Safety Footwear
584848-47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968811
|
Emma Safety Footwear
584848-48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978811
|
Emma Safety Footwear
584848-49 |
49 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Oil Nubuck construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Sympatex™ Waterproof
- Heat and cold insulated
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Mammoet M1966 D | |
Oiled Nubuck |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ | |
Steel |