Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M2001 XD Safety Shoes
A perfectly integrated steel toe protects the feet against falling pieces of metal and other exterior threats. Hydro-Tec™ Sanitized Silver removes moisture and provides optimum ventilation. Ankle protection Comfort Sponge with added padding provides a comfortable and safe feel.
117.00€ - 145.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Mammoet M2001 XD |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948981
|
Emma Safety Footwear
745868-37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958981
|
Emma Safety Footwear
745868-38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968981
|
Emma Safety Footwear
745868-39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978981
|
Emma Safety Footwear
745868-40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15988981
|
Emma Safety Footwear
745868-41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15998981
|
Emma Safety Footwear
745868-42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15908991
|
Emma Safety Footwear
745868-43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15918991
|
Emma Safety Footwear
745868-44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928991
|
Emma Safety Footwear
745868-45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938991
|
Emma Safety Footwear
745868-46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948991
|
Emma Safety Footwear
745868-47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958991
|
Emma Safety Footwear
745868-48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15968991
|
Emma Safety Footwear
745868-49 |
49 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Oil Nubuck construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Heat and cold insulated
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Mammoet M2001 XD | |
Oiled Nubuck |