Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M2001 XD Safety Shoes
A perfectly integrated steel toe protects the feet against falling pieces of metal and other exterior threats. Hydro-Tec™ Sanitized Silver removes moisture and provides optimum ventilation. Ankle protection Comfort Sponge with added padding provides a comfortable and safe feel.
Marca:  Emma Safety Footwear 745868-46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.20500kg
Codice prodotto. 15938991
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Heat and cold insulated
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
46
Laces
Mammoet M2001 XD
Oiled Nubuck
Steel