Learn More
Mancozeb, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452289
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16452289 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0854
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Specifica
Materiale o nome chimico Mancozeb
Forma fisica Solid
CAS 8018-01-7
Colore Yellow
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H12Mn2N4S8Zn2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2
Molecular Weight (g/mol) 661.36
Peso formulazione 661.36
Grado Research
Research purposes only