Learn More
Mancozeb, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17555555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17555555 250 mg 250mg
17545555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17555555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468852500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Identificatori chimici
CAS 8018-01-7
Formula molecolare C8H12MnN4S8Zn
Molecular Weight (g/mol) 541.01
Numero MDL 00078616
InChI Key CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name manganese(2+) zinc(2+) bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide)
SMILES [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Specifica
Materiale o nome chimico Mancozeb
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore Yellow to Gray
Indice di Merck 13-5738
Quantità 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mancozeb
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mancozeb