Learn More
MANF Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614507 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614507 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614507 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299775H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MANF Polyclonal specifically detects MANF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MANF
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene Arginine-Rich Protein, arginine-rich, mutated in early stage tumors, ARMET, ARP, mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, Protein ARMET
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MANF (Accession#: NP_006001.3; Met1-Leu182)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cancer, DNA Repair
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7873
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus