Learn More
Manganese acetate tetrahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese acetate tetrahydrate |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| CAS | 6156-78-1 |
| Colore | Pink |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 21.8 to 23% (Complexometry) |
| Formula molecolare | C4H14MnO8 |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Mn·4H2O |
| Numero MDL | MFCD00062552 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) acetate tetrahydrate