Learn More
Manganese Carbonyl, TRC
Codice prodotto. 30480220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480220 50 mg 50mg
30477190 100 mg 100mg
30464643 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480220 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM16425050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10170-69-1
Formula molecolare C10Mn2O10
Molecular Weight (g/mol) 389.98
Sinonimo Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
IUPAC Name carbon monoxide;manganese
SMILES [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Carbonyl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Peso formulazione 389.8252