Learn More
Manganese Chloride, 1.0M Solution (Clear, Lt.-Pink Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Catalog Number 10306843
Click to view available options
Poly Bottle; 100mL
Manganese Chloride is used for dC and dG tailing of DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Manganese Chloride
Colore Red
Nota nome 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Numero MDL MFCD00011114
Concentrazione 0.99 to 1.01M
Indice di Merck 15, 5793
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC Name manganese(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Grado Molecular Biology
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
pH 4
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese chloride 1.0M solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .