Learn More
Manganese Chloride Tetrahydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11487612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11487612 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11487612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215533490
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
High-purity crystalline manganese chloride used as a manganese ion source in various biological research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Peso formulazione 197.9
Grado Research