Learn More
Manganese Chloride, Tetrahydrate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11477612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11477612 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11477612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215533480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Crystalline form of manganese(II) chloride tetrahydrate used in various chemical applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Peso formulazione 167.27
Grado Research
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate