Learn More
Manganese Chloride Tetrahydrate, TRC
Codice prodotto. 30478573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478573 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478573 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM16430010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Formula molecolare 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Quantità 10 g
Sinonimo Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
IUPAC Name manganese(2+);dichloride;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 197.91
Peso formulazione 196.918