Learn More
MVD Antibody, PE, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611492 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611492 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611492 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298526PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MVD Polyclonal antibody specifically detects MVD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MVD
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene EC 4.1.1.33, FP17780, MDDase, mevalonate (diphospho) decarboxylase, Mevalonate (diphospho)decarboxylase, Mevalonate pyrophosphate decarboxylase, MPDdiphosphomevalonate decarboxylase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MVD fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4597
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG