Learn More
Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11433038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433038 25 g 25g
11443038 100 g 100g
11453038 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18762.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-58-9
Formula molecolare C10H14MnO4
Molecular Weight (g/mol) 253.16
Numero MDL MFCD00000022 MFCD09998212
InChI Key ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
PubChem CID 54669727
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;manganese;dihydrate
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 260°C to 262°C (decomposition)
Densità 1.6
Quantità 25 g
Peso formulazione 253.16