Learn More
Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits, 6% Mn
Descrizione
Used as paint driers. Accelerating curing agent for unsaturated polyester. Also used as a intermediate for dyestuff, pharmaceutical, syntheses material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) 2-ethylhexanoate |
| Colore | Brown |
| Densità | 0.897 g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 40°C (104°F) |
| Odore | Petroleum-like |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN1268 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in organic solvents. Not miscible or difficult to mix with water. |
| Peso formulazione | 341.35 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40% w/w in min.eral spirits, 6% Mn |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent