Learn More
Manganese(II) acetate, 98+%, anhydrous
Codice prodotto. 10782264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782264 25 g Glass bottle 25g
10540374 5 g Glass bottle 5g
10238763 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389140250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-38-0
Formula molecolare C4H6MnO4
Molecular Weight (g/mol) 173.03
Numero MDL MFCD00013039
InChI Key UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC Name manganese(2+);diacetate
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) acetate
Colore Beige-Gray to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Complexometry)
Formula lineare Mn(OC(O)CH3)2
Indice di Merck 15, 5789
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble
Peso formulazione 173.03
Percent Purity ≥98%
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) acetate