Learn More
Manganese(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Pink |
| pH | 6 to 7 (5% soln.) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Mn·4H2O |
| Punto d'infiammabilità | >130°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) acetate tetrahydrate