Learn More
Manganese(II) bromide tetrahydrate, 98%
Codice prodotto. 10134120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10134120 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10134120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197130500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) bromide tetrahydrate
Nota nome 98%
CAS 10031-20-6
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare Br2H8MnO4
Formula lineare MnBr2·4H2O
Numero MDL MFCD00149791
Indice di Merck 14, 5725
Sinonimo manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dibromide
Molecular Weight (g/mol) 286.81
Peso formulazione 286.82
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) bromide tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.