Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11480740
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11480740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044442.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
It is used as a source of manganese in biological research, in the production of dry cell batteries, and precursor to the antiknock compound. It is used in industrial applications such as dyeing disinfecting, the purification of natural gas, and as a drying agent for linseed oil. It is used in pigment manufacturing, fertilizers and in construction materials and also used in aluminum smelting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese (II) chloride tetrahydrate
Punto di fusione 58°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,5728
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether.
Peso formulazione 197.90 (125.84 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.010 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganous chloride tetrahydrate