Learn More
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate, 99.99% trace metals basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15651750 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15651750 5 g Glass Bottle 5g
15641750 25 g Flacone in polietilene 25g
15631750 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15651750 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2037345G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
99.99% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate
Punto di fusione 58°C
Colore Pink
Quantità 5 g
Formula lineare MnCl2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 197.91g/mol
Percent Purity 99.99% (trace metals basis)
Imballaggio Glass Bottle
Aspetto Crystals
Densità 1.913g/cu.cm