Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11347287
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11347287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011563.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganese(II) chloride tetrahydrate is used in the tailing of DNA - MnCl2 buffer is recommended for dC and dG tailing and in reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto di fusione 58°C
Colore Pink
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 197.90 (125.84 Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Pink Crystalline/powder
Densità 2.010 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganous chloride tetrahydrate