Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15627950 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15627950 500 g Flacone in polietilene 500g
15617950 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15627950 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore M3634500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-34-9
Formula molecolare Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
Numero MDL MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto di fusione 58°C
Colore Pink
pH 4.0 to 6.0 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare MnCl2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Completely soluble in water
Peso formulazione 197.91g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.913g/cu.cm