Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Punto di fusione | 58.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | MnCl2·4H2O |
| Fieser | 07,222; 09,288 |
| Indice di Merck | 15,5793 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Peso formulazione | 197.91 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.