Learn More
Manganese(II) chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11342418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342418 25 g 25g
11322418 5 g 5g
11332418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014464.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It iis also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7773-01-5
Formula molecolare Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
Numero MDL MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifica
Punti di ebollizione 1190°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) chloride
Punto di fusione 650°C
Nota nome Ultra dry
Colore Pink
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare MnCl2
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,5728
Informazioni di solubilità Soluble in water(723g/L at 25 C)
IUPAC Name manganese(2+);dichloride
Peso formulazione 125.84
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.977 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.