Learn More
Manganese(II) iodide, anhydrous, 98%
Codice prodotto. 11363018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363018 10 g 10g
11373018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032808.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7790-33-2
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-33-2
Numero MDL MFCD00016225
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) iodide
Punto di fusione 638°C
Nota nome Anhydrous
Colore Red to White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Densità 5.0 g/mL
Formula lineare MnI2
Indice di Merck 14,5732
Informazioni di solubilità Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol
Peso formulazione 308.75
Percent Purity 98%