Learn More
Manganese(II) nitrate, 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Manganese(II) nitrate is used as a precursor to prepare the oxides of manganese. It is involved in the preparation of electronic components. Further, it is utilized for the phosphorous treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) nitrate |
| Nota nome | 50% w/w aq. Soln |
| Colore | Pink |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2 kg |
| Aspetto | Pink liquid |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
| Peso formulazione | 178.95 |
Sicurezza e movimentazione
- Manganese(II) nitrate, 50% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese nitrate