Learn More
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, 99%
Codice prodotto. 10155570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155570 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10155570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316511000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Punto di fusione 165°C
Nota nome 99%
CAS 15364-94-0
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare Cl2H12MnO14
Formula lineare Mn(ClO4)2·6H2O
Numero MDL MFCD00150255
Sinonimo manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
InChI Key AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name manganese(2+);diperchlorate;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 361.92
PubChem CID 203855
Peso formulazione 361.93
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) perchlorate hexahydrate