Learn More
Manganese(II) phthalocyanine
Codice prodotto. 11313728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313728 1 g 1g
11303728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039309.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14325-24-7
Formula molecolare C32H16MnN8
Molecular Weight (g/mol) 567.474
Numero MDL MFCD00049821
InChI Key ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) phthalocyanine
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 567.47
Forma fisica Crystalline