Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10696592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696592 500 g Flacone in plastica 500g
10562991 1 kg Flacone in plastica 1kg
10701234 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696592 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205905000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 850.0°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto di fusione 700.0°C
Colore Pink to White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Perdita alla combustione 10.0% to 12.0% (500°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare MnSO4·H2O
Indice di Merck 15, 5804
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 169.02
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate