Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10701234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10701234 5 kg Flacone in plastica 5kg
10696592 500 g Flacone in plastica 500g
10562991 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10701234 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 850.0°C
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Punto di fusione 700.0°C
Colore Pink to White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare MnSO4·H2O
Indice di Merck 15, 5804
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 169.02
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Perdita alla combustione 10.0% to 12.0% (500°C)
Imballaggio Flacone in plastica