Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, ACS, 98.0-101.0%
Codice prodotto. 11357668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357668 500 g 500g
11367668 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033341.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Colore Pink
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Aspetto Pink powder
Intervallo percentuale saggio 98.0-101.0%
Densità 2.95
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 169.02 (151.00 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate