Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Analytical Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiTekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Punto di fusione | 700°C (anhydrous substance) |
| CAS | 10034-96-5 |
| Colore | Pink |
| CAS max % | 1 |
| pH | 4 to 6 |
| Quantità | 25 kg |
| Formula molecolare | H2MnO5S |
| Formula lineare | MnSO4 · H2O |
| InChI Key | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?