Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 to 100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15671280 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15671280 1 kg 1kg
15681280 2.5 kg 2.50kg
15691280 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15671280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 132451KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare MnSO4 · H2O
Numero UN 3077
Peso formulazione 169.02g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.