Learn More
Manganese(II) Sulfate, Pure, Dried Powder, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10161670 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10161670 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10161670 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/2350/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 850°C
Punto di fusione 700°C
CAS 10034-96-5
Colore White
pH 3 to 3.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare H2MnO5S
Numero MDL MFCD00149159
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Peso formulazione 169.02g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.