Learn More
Manganese(II) sulfate tetrahydrate, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11489577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489577 100 g 100g
11499577 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22081.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Loses all water at 400-450°. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-68-5
Formula molecolare H8MnO8S
Molecular Weight (g/mol) 223.054
Numero MDL MFCD00149160
InChI Key CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare MnSO4·4H2O
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 223.06 (151.00 Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate