Learn More
Manganese(II) sulfate tetrahydrate, 99% (metals basis)
Descrizione
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Loses all water at 400-450°. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(II) sulfate tetrahydrate |
| Quantità | 500 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula lineare | MnSO4·4H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 223.06 (151.00 Anhydrous) |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate tetrahydrate, Manganese(II) sulfate