Learn More
Manganese(II) sulphate monohydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10665892 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10665892 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10665892 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0174.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.17€
    138.86€ / 1kg
    Risparmia 93.31€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione 700°C
CAS 10034-96-5
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 101.0%
Formula molecolare H2MnO5S
Numero MDL MFCD00149159
Sinonimo Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name manganese(2+) hydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Perdita alla combustione 10.0 - 12.0%
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 2.95 g/cm³ (25°C)