Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese(IV) oxide |
| Punto di fusione | 535.0°C |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 80-85% |
| Densità | 5.2g/mL |
| Formula lineare | MnO2 |
| Vedi altri risultati |