Learn More
Manganese(IV) oxide activated, Solstice
Codice prodotto. 15686090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15686090 250 g 250g
15676090 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15686090 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 63548250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
Aggiungi al carrello
Technical, activated,≥90% (RT)
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-13-9
Formula molecolare MnO2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Numero MDL MFCD00003463
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC Name dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(IV) oxide activated
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic Bottle
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 86.94g/mol
Percent Purity ≥90%
Grado Technical
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(IV) oxide activated
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302+H332-Nocivo se ingerito o inalato
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.