Learn More
Manganese(Iv) Oxide, Technical, Powder, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10234440 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Packungsgröße:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10234440 500 g Recipiente in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10234440 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1660/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Punto di fusione 535°C
CAS 1313-13-9
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare MnO2
Numero MDL MFCD00003463
Sinonimo manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI Key NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mn]=O
IUPAC Name dioxomanganese
Molecular Weight (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Peso formulazione 86.94g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Sikkerhedssætning
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.