Learn More
Manganese(IV) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30473105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473105 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM16431025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Quantità 25 g
Formula molecolare Mn O2
Sinonimo Manganese Oxide (MnO2)
InChI Formula InChI=1S/Mn.2O
SMILES O=[Mn]=O
IUPAC Name dioxomanganese
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 86.9279