Learn More
Manganese(IV) Oxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganese dioxide |
| CAS | 1313-13-9 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | Mn O2 |
| Sinonimo | Manganese Oxide (MnO2) |
| InChI Formula | InChI=1S/Mn.2O |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| IUPAC Name | dioxomanganese |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.94 |
| Peso formulazione | 86.9279 |