Learn More
Manganese, plasma standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL
Codice prodotto. 11301379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11301379 100 mL 100mL
11311379 50 mL 50mL
11420340 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11301379 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013826.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Manganese, plasma standard solution, Specpure™, Mn 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Manganese