Learn More
Manganese powder, -325 mesh, 99.3% (metals basis)
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Manganese |
| Colore | Gray |
| Aspetto | Gray powder |
| Quantità | 25 g |
| Dimensioni maglia | -325 Mesh |
| Intervallo percentuale saggio | 99.3% (Metals basis) |
| Forma | Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Manganese powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese