Learn More
Manganese Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-218948
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Triple-leached LDPE bottle
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Mn
54.94
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
CHEBI:35154
manganese
[Mn]
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Mn
54.94
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
CHEBI:35154
manganese
[Mn]
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Mn1000μg/mL
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Materiale o nome chimico Manganese Standard
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Grado Assurance
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Solvente o matrice 2% HNO3
Quantità 30 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid