Learn More
Manganese Sulfate Monohydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11411921 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11411921 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11411921 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219470290
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Crystalline grade of manganese sulfate monohydrate suitable for general laboratory research.
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Sulfate Monohydrate
CAS 10034-96-5
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula molecolare H2MnO5S
Numero MDL MFCD00149159
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name manganese(2+) hydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Peso formulazione 169
Grado Cell Culture