Learn More
Manganese Sulfate Monohydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427622 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11427622 1 kg
11401921 100 g
11417622 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427622 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215533691
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+) hydrate sulfate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Sulfate Monohydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Peso formulazione 169
Percent Purity 98.52%
Grado Cell Culture