Learn More
Manganese, TRC
Codice prodotto. 30476847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476847 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM50050050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese
CAS 7439-96-5
Quantità 50 g
Formula molecolare Mn
Sinonimo Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
InChI Formula InChI=1S/Mn
SMILES [Mn]
IUPAC Name Manganese
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Peso formulazione 54.938